Tisk…
5,6-Dichloro-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15747-100G OR15747-25G OR15747-5G
APOSOR15747-100GEA 27280 CZK
APOSOR15747-100G APOSOR15747-25G APOSOR15747-5G
5,6-Dichloro-1H-indole
5,6-Dichloro-1H-indole
Vzorec: C₈H₅Cl₂N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01075036
CAS číslo: 121859-57-2