Tisk…
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridin-4-amine
OR15746-1G OR15746-5G
APOSOR15746-1GEA 1330 CZK
APOSOR15746-1G APOSOR15746-5G
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Bod tání: 186…187 °C
Hustota: 1.039 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130078
CAS číslo: 3512-80-9
EINECS: 225-515-1