Tisk…
Iron(III) acetylacetonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15745-100G OR15745-500G
APOSOR15745-100GEA 1870 CZK
APOSOR15745-100G APOSOR15745-500G
Iron(III) acetylacetonate
Iron(III) acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁FeO₆
Bod tání: 180…182 °C
Hustota: 5,24 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000020
CAS číslo: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5