Tisk…
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Azaindole-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR15744-5G
APOSOR15744-5GEA 2730 CZK
APOSOR15744-5G
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244,101 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060937
CAS číslo: 754214-56-7