Tisk…
O-Benzylhydroxylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15742-100G OR15742-25G
APOSOR15742-100GEA 4600 CZK
APOSOR15742-100G APOSOR15742-25G
O-Benzylhydroxylamine 97%
O-Benzylhydroxylamine
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123.155 g/mol
Bod varu: 118…119 °C/30mmHg
Hustota: 1.058 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221709
CAS číslo: 622-33-3
UN: 2735
ADR: 8 III