Tisk…
2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15739-100G OR15739-25G
APOSOR15739-100GEA 4570 CZK
APOSOR15739-100G APOSOR15739-25G
2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
2-Chloro-5-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃ClIN
Bod tání: 95…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863635
CAS číslo: 69045-79-0