Tisk…
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1571-5G OR1571-25G
APOSOR1571-5GEA 1990 CZK
APOSOR1571-5G APOSOR1571-25G
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Vzorec: C₁₂H₄N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011664
CAS číslo: 1518-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III