Tisk…
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine, N-BOC protected, tert-Butyl 5-hydroxy-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
OR15689-1G OR15689-5G
APOSOR15689-1GEA 5790 CZK
APOSOR15689-1G APOSOR15689-5G
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
Bod tání: 55…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972246
CAS číslo: 224779-27-5