Tisk…
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15687-5G OR15687-1G
APOSOR15687-5GEA 0 CZK
APOSOR15687-5G APOSOR15687-1G
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
Bod varu: 77…82 °C/2mmHg
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06656142
CAS číslo: 177947-96-5