(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(S)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine, (S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine, tert-Butyl (S)-2-(aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, (S)-1-Boc-2-(Aminomethyl)pyrrolidine, (2S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine, N1-BOC protected, (S)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, (S)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
OR15683-5G
APOSOR15683-5GEA
1660
CZK
APOSOR15683-5G
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,28 g/mol Bod varu: 112 °C/ 0,75mmHg Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03419257 CAS číslo: 119020-01-8 UN: 2735 ADR: 8,III |