3-Boc-aminopyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(BOC-amino)pyrrolidine, 2-Methyl-2-propanyl 3-pyrrolidinylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl3-pyrrolidinylcarbamate, 3-Boc-Aminopyrrolidine
OR15678-5G
OR15678-1G
OR15678-25G
APOSOR15678-5GEA
2070
CZK
APOSOR15678-5G
APOSOR15678-1G
APOSOR15678-25G
3-Boc-aminopyrrolidine 95%
3-Boc-aminopyrrolidine
Vzorec:
C₉H₁₈N₂O₂ Bod tání: 63…68 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00059040 CAS číslo: 99724-19-3 |