3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Piperidine-3-carboxaldehyde, N-BOC protected, tert-Butyl 3-formylpiperidine-1-carboxylate
OR15677-5G
OR15677-25G
OR15677-100G
APOSOR15677-5GEA
1120
CZK
APOSOR15677-5G
APOSOR15677-25G
APOSOR15677-100G
3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine 98%
3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine
Vzorec:
C₁₁H₁₉NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179020 CAS číslo: 118156-93-7 |