Tisk…
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
OR15676-25G OR15676-100G
APOSOR15676-25GEA 1870 CZK
APOSOR15676-25G APOSOR15676-100G
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.3046 g/mol
Hustota: 1.005 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02259411
CAS číslo: 147539-41-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III