Tisk…
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-methylaminopieridine
OR15675-25G OR15675-5G OR15675-100G
APOSOR15675-25GEA 7250 CZK
APOSOR15675-25G APOSOR15675-5G APOSOR15675-100G
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.31 g/mol
Bod varu: 95…99 °C/ 0.6mmHg
Hustota: 0.983 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114980
CAS číslo: 392331-89-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III