Tisk…
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, 3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidine, 3-(Aminomethyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
OR15670-1G
APOSOR15670-1GEA 1490 CZK
APOSOR15670-1G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Hustota: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01317792
CAS číslo: 162167-97-7
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III