(S)-3-(Boc-amino)piperidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-3-Boc-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl N-[(3S)-piperidin-3-yl]carbamate
OR15669-5G
OR15669-25G
OR15669-1G
APOSOR15669-5GEA
992
CZK
APOSOR15669-5G
APOSOR15669-25G
APOSOR15669-1G
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 95+%
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,28 g/mol Bod tání: 122…127 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093383 CAS číslo: 216854-23-8 |