(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl N-[(3R)-piperidin-3-yl]carbamate, (R)-3-Boc-aminopiperidine, (R)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate
OR15668-100G
OR15668-25G
APOSOR15668-100GEA
3610
CZK
APOSOR15668-100G
APOSOR15668-25G
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,28 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093382 CAS číslo: 309956-78-3 |