Tisk…
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15666-1G OR15666-5G OR15666-10G
APOSOR15666-1GEA 1450 CZK
APOSOR15666-1G APOSOR15666-5G APOSOR15666-10G
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093374
CAS číslo: 168466-84-0