Tisk…
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15662-1G OR15662-250MG
APOSOR15662-1GEA 1290 CZK
APOSOR15662-1G APOSOR15662-250MG
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₁₄N₂·2HCl
MW: 199,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040810
CAS číslo: 139256-79-4
UN: 1759
ADR: 8,III