Tisk…
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane
OR15661-1G
APOSOR15661-1GEA 5590 CZK
APOSOR15661-1G
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine 95%
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₈H₁₆N₂
MW: 140,23 g/mol
Bod varu: 86…87 °C/11mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01098257
CAS číslo: 4430-75-5
UN: 3267
ADR: 8,II