Tisk…
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15658-1G OR15658-5G OR15658-10G
APOSOR15658-1GEA 1780 CZK
APOSOR15658-1G APOSOR15658-5G APOSOR15658-10G
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, technická kvalita
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Vzorec: C₇H₁₄N₂
Bod varu: 65…69 °C/3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09752820
CAS číslo: 96193-27-0
UN: 3267
ADR: 8,III