Tisk…
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15657-1G OR15657-250MG
APOSOR15657-1GEA 7250 CZK
APOSOR15657-1G APOSOR15657-250MG
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Vzorec: C₇H₁₄N₂
Bod tání: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03787926
CAS číslo: 93643-24-4
UN: 3267
ADR: 8,II