Tisk…
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15649-250MG OR15649-5G
APOSOR15649-250MGEA 1080 CZK
APOSOR15649-250MG APOSOR15649-5G
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07772100
CAS číslo: 325145-35-5