Tisk…
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, (3S)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
OR15643-25G
APOSOR15643-25GEA 705 CZK
APOSOR15643-25G
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Bod tání: 38…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683204
CAS číslo: 147081-29-6