Tisk…
1-Boc-3-methylpiperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, 3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
OR15641-1G OR15641-5G
APOSOR15641-1GEA 622 CZK
APOSOR15641-1G APOSOR15641-5G
1-Boc-3-methylpiperazine 97%
1-Boc-3-methylpiperazine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001706
CAS číslo: 120737-59-9