Tisk…
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene
OR1563-100G OR1563-25G
APOSOR1563-100GEA 3060 CZK
APOSOR1563-100G APOSOR1563-25G
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrCl₂
MW: 225.9
Bod varu: 118…120 °C/20mmHg
Bod tání: 31…36 °C
Hustota: 1.89 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018505
CAS číslo: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9