Tisk…
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Dichlorobromobenzene
OR1562-100G OR1562-25G OR1562-5G
APOSOR1562-100GEA 1580 CZK
APOSOR1562-100G APOSOR1562-25G APOSOR1562-5G
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Bod varu: 235 °C
Bod tání: 26…30 °C
Hustota: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018333
CAS číslo: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6