Tisk…
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15611-1G OR15611-500MG
APOSOR15611-1GEA 2980 CZK
APOSOR15611-1G APOSOR15611-500MG
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridine
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridine
Vzorec: C₁₈H₃₃NOSn
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09025803
CAS číslo: 164014-94-2
UN: 2788
ADR: 6.1,III