Tisk…
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15596-1G OR15596-5G
APOSOR15596-1GEA 4140 CZK
APOSOR15596-1G APOSOR15596-5G
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid
Vzorec: C₁₃H₂₆BNO₂Si
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01114667
CAS číslo: 138900-55-7