Tisk…
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Bromoisoxazol-5-yl)methanol
OR15590-1G OR15590-250MG
APOSOR15590-1GEA 2900 CZK
APOSOR15590-1G APOSOR15590-250MG
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Vzorec: C₄H₄BrNO₂
MW: 177,98 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04035586
CAS číslo: 25742-00-1