Tisk…

3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR15587-1G OR15587-500MG
APOSOR15587-1GEA 9690 CZK
APOSOR15587-1G APOSOR15587-500MG
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole 95%
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole
Vzorec: C₄H₃BrClNO
Bod varu: 110 °C/20mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06660137
CAS číslo: 124498-15-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR