Tisk…
Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
OR15582-25G OR15582-5G
APOSOR15582-25GEA 20470 CZK
APOSOR15582-25G APOSOR15582-5G
Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₅H₄ClNO₃
MW: 161,55 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09265505
CAS číslo: 934236-35-8