Tisk…
3-Chloro-o-cresol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chloro-2-methylphenol, 1-Chloro-3-hydroxy-2-methylbenzene
OR1558-100G OR1558-25G OR1558-5G
APOSOR1558-100GEA 21920 CZK
APOSOR1558-100G APOSOR1558-25G APOSOR1558-5G
3-Chloro-o-cresol 98%
3-Chloro-o-cresol
Vzorec: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Bod varu: 225 °C
Bod tání: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079738
CAS číslo: 3260-87-5
EINECS: 221-861-0