Tisk…
1-Iodo-4-methylimidazolium chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15576-1G OR15576-5G
APOSOR15576-1GEA 8700 CZK
APOSOR15576-1G APOSOR15576-5G
1-Iodo-4-methylimidazolium chloride
1-Iodo-4-methylimidazolium chloride
Vzorec: C₄H₆ClIN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07783893
CAS číslo: 871333-96-9