Tisk…
5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15570-1G OR15570-250MG
APOSOR15570-1GEA 6850 CZK
APOSOR15570-1G APOSOR15570-250MG
5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
Vzorec: C₅H₈Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159660
CAS číslo: 51605-33-5