Tisk…
1,3-Dimethoxybenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1557-100G OR1557-500G OR1557-1KG
APOSOR1557-100GEA 622 CZK
APOSOR1557-100G APOSOR1557-500G APOSOR1557-1KG
1,3-Dimethoxybenzene 98%
1,3-Dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Bod varu: 217 °C
Bod tání: –52 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008384
CAS číslo: 151-10-0
EINECS: 205-783-4