Tisk…
4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15568-100G OR15568-25G OR15568-5G
APOSOR15568-100GEA 13860 CZK
APOSOR15568-100G APOSOR15568-25G APOSOR15568-5G
4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
Vzorec: C₄H₄ClNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094738
CAS číslo: 7709-58-2