Tisk…
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15567-1G OR15567-250MG OR15567-5G
APOSOR15567-1GEA 2650 CZK
APOSOR15567-1G APOSOR15567-250MG APOSOR15567-5G
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole, technická kvalita
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole
Vzorec: C₇H₁₀ClNS
Bod varu: 54…57 °C/0,07mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660126
CAS číslo: 40516-57-2