Tisk…
5-Bromo-2-methoxythiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15561-1G OR15561-5G
APOSOR15561-1GEA 2070 CZK
APOSOR15561-1G APOSOR15561-5G
5-Bromo-2-methoxythiazole
5-Bromo-2-methoxythiazole
Vzorec: C₄H₄BrNOS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09025733
CAS číslo: 446287-05-4