Tisk…
4-Bromo-2-methoxythiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15560-1G OR15560-5G
APOSOR15560-1GEA 2280 CZK
APOSOR15560-1G APOSOR15560-5G
4-Bromo-2-methoxythiazole
4-Bromo-2-methoxythiazole
Vzorec: C₄H₄BrNOS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07787374
CAS číslo: 240816-35-7