Tisk…
1,7-Dibromoheptane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Heptamethylene dibromide
OR1556-25G
APOSOR1556-25GEA 4200 CZK
APOSOR1556-25G
1,7-Dibromoheptane 95%
1,7-Dibromoheptane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₅CH₂Br
MW: 258 g/mol
Bod varu: 255 °C
Hustota: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000274
CAS číslo: 4549-31-9
EINECS: 224-910-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III