Tisk…
4-Chloromethylthiazol-2-ylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-(chloromethyl)-1,3-thiazole hydrochloride
OR15553-5G
APOSOR15553-5GEA 0 CZK
APOSOR15553-5G
4-Chloromethylthiazol-2-ylamine hydrochloride
4-Chloromethylthiazol-2-ylamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₆Cl₂N₂S
MW: 185,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035215
CAS číslo: 59608-97-8