Tisk…

2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR15552-1G OR15552-5G
APOSOR15552-1GEA 3110 CZK
APOSOR15552-1G APOSOR15552-5G
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole 95%
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole
Vzorec: C₄H₅ClN₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10699130
CAS číslo: 5316-76-7

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR