Tisk…
N-(4-Chloromethylthiazol-2-yl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15549-1G OR15549-250MG
APOSOR15549-1GEA 3310 CZK
APOSOR15549-1G APOSOR15549-250MG
N-(4-Chloromethylthiazol-2-yl)acetamide
N-(4-Chloromethylthiazol-2-yl)acetamide
Vzorec: C₆H₇ClN₂OS
Bod tání: 166…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022441
CAS číslo: 7460-59-5