Tisk…
2-Acetamido-5-bromothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(5-bromothiazol-2-yl)acetamide
OR15548-1G OR15548-5G OR15548-250MG
APOSOR15548-1GEA 2690 CZK
APOSOR15548-1G APOSOR15548-5G APOSOR15548-250MG
2-Acetamido-5-bromothiazole
2-Acetamido-5-bromothiazole
Vzorec: C₅H₅BrN₂OS
MW: 221.0800 g/mol
Bod tání: 198…201 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00017336
CAS číslo: 7336-54-1