Tisk…
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15525-1G OR15525-5G
APOSOR15525-1GEA 2690 CZK
APOSOR15525-1G APOSOR15525-5G
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅IN₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01319020
CAS číslo: 1122-74-3