Tisk…
2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15522-1G OR15522-5G
APOSOR15522-1GEA 777 CZK
APOSOR15522-1G APOSOR15522-5G
2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Vzorec: C₆H₉BN₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07375134
CAS číslo: 1003043-55-7