Tisk…
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15519-1G OR15519-250MG
APOSOR15519-1GEA 827 CZK
APOSOR15519-1G APOSOR15519-250MG
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂S
MW: 160,6300 g/mol
Bod tání: 59…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09265490
CAS číslo: 49844-93-1
UN: 1759
ADR: 8,III