Tisk…
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15514-1G OR15514-5G
APOSOR15514-1GEA 3480 CZK
APOSOR15514-1G APOSOR15514-5G
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
Vzorec: C₆H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375135
CAS číslo: 17758-11-1