Tisk…
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15508-10G OR15508-1G OR15508-5G
APOSOR15508-10GEA 14190 CZK
APOSOR15508-10G APOSOR15508-1G APOSOR15508-5G
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
Vzorec: C₉H₁₁N₃O
MW: 177,21 g/mol
Bod tání: 207…209 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137159
CAS číslo: 2492-30-0